Learn More
Acetonitrilo con ácido fórmico al 0,1%, LC-MS Ultra, Solstice CHROMASOLV™
Beschreibung
- Para las aplicaciones de LC-MS y UHPLC más exigentes
- Probado para idoneidad para UHPLC-MS
- Máxima pureza de disolvente para límites de detección bajos
- Ruido inicial de MS extremadamente bajo
- Reproducibilidad ejemplar entre lotes
- Niveles bajos de trazas de metales
- Envasado en frascos de vidrio de borosilicato transparente
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Acetonitrile With 0.1% Formic Acid |
| CAS | 64-18-6, 75-05-8 |
| Cantidad | 2 L |
| Temperatura de inflamación | 5 °C (41 °F) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | CH2O2 |
| Número MDL | MFCD00001878 |
| Número UN | UN1648 |
| Clave InChI | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC=O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile with 0.1% formic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, formicacid
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?