Learn More
Acetonitrilo con ácido fórmico al 0,1 %, Honeywell Riedel-de Haen™
Código de producto. 15624330
Change view
Click to view available options
:
2,5 L
Código de producto.
15624330 2,5 L
1 options
Código de producto. 15624330 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 346682.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
  • Para análisis de trazas de metales con LC-MS y LC-UV
  • Control de calidad de HPLC/UV-VIS
  • Desviación de valor inicial de gradiente bajo
  • Niveles bajos de trazas de metales
  • Sin impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile with 0.1% formic acid
pH 4.1
Punto de fusión -46°C
CAS 64-18-6, 75-05-8
Color Incolora
Punto de ebullición 82°C
Cantidad 2.5 L
Fórmula molecular CH2O2
Número UN UN1648
Clave InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC=O
Nombre IUPAC ácido fórmico
Peso molecular (g/mol) 46.03
Grado Mezclas para laboratorio de grado LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile with 0.1% Formic Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetonitrile