Learn More
Acetonitrilo con ácido trifluoroacético (TFA) al 0,05%, Optima LC/MS, Fisher Chemical
Código de producto. 30117576 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30117576 4 L 4 litros
1 options
Código de producto. 30117576 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor LS1174
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Fase móvil orgánica de alta pureza ideal para aplicaciones LC/MS y UHPLC-UV, específicamente separaciones de proteínas y péptidos.
  • Adecuado para LC-MS y UHPLC-UV
  • Un menor contenido de TFA mejora las separaciones al minimizar la supresión de iones.
  • La fase móvil premezclada simplifica la preparación y deja más tiempo para procesar y analizar las muestras.
  • El TFA es un aditivo de fase móvil y un reactivo de par iónico común en cromatografía.
  • Complementario a la mezcla acuosa de TFA al 0,05 % - LS1154
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado OPTIMA LC-MS
Cantidad 4 L
Formulario Líquido
CAS 76-05-1