Learn More
Acetonitrilo con 0,05 % de TFA, grado LC/MS, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30280964 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30280964 4 L 4 litros
1 options
Código de producto. 30280964 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor TL01174000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile with 0.05% TFA
CAS 76-05-1, 75-05-8
Cantidad 4 L
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2HF3O2
Número MDL MFCD00004169
Clave InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC trifluoroacetic acid
Peso molecular (g/mol) 114.02
Grado LC-MS