Learn More
Acetona, para análisis de trazas metálicas, Primar™, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| CAS | 67-64-1 |
| Presión de vapor | 247mbar a 20 °C |
| Viscosidad | 0,32 mPaS a 20 °C |
| Densidad del vapor | 2 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C3H6O |
| Número MDL | 8765 |
| Color | Incolora |
| pH | 7 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetone
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.