Learn More
Acetona, técnica, Fisher Chemical™
Código de producto. 10263750 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10263750 2,5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10610131 2,5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10652241 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10263750 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0520/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.55€
    36.50€ / 2.5 litros
    Ahorro 7.05€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
CAS 67-64-1
Presión de vapor 247mbar a 20 °C
Viscosidad 0,32 mPaS a 20 °C
Densidad del vapor 2
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL 8765
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -95 °C
Punto de ebullición de 56 °C
Cantidad 2,5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 58,08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone