Learn More
Acetona, Puriss. p.a., ACS Reactivo, Reactivo ISO, Reactivo Farmacopea Europea, Solstice
Código de producto. 16615903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
195 L
Tamaño de la unidad:
195 litros
Código de producto. Cantidad Unit Size
16615903 195 L 195 litros
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16615903 Supplier Fluka Supplier No. 65749195L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00€
    2176.90€ / 195 litros
    Ahorro 828.10€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -95 °C
CAS 67-64-1
Color Incolora
Densidad 0,79 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 195 L
Temperatura de inflamación de -17 °C
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL MFCD00008765
Beilstein 635680
Sinónimo Acetonum
Punto de ebullición 55 °C a 57 °C (1013 hPa)
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
Grado ACS