Learn More
Acetona, puriss. p.a. ACS Reagente, Solstice
Código de producto. 15643670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 kg
25 L
155 kg
Envase:
Botella recubierta de poliuretano
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tambor de metal
Tamaño de la unidad:
1 litro
155 Kg
2.50 litro
20 Kg
25 litros
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15643670 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
15633670 1 L Frasco de plástico 1 litro
15653670 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15663670 2.5 L Botella recubierta de poliuretano 2.50 litro
15683670 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
15673670 20 kg Lata de acero inoxidable 20 Kg
15623670 155 kg Tambor de metal 155 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15643670 Proveedor Fluka N.º de proveedor 322012.5L
 Artículo restringido
En stock
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.132
Temperatura de inflamación −17 °C (1,4 °F)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 184mmHg (20 °C)
Número UN 1090
Beilstein 635680
Formula Weight (peso de la fórmula) 58,08g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone