Learn More
Oxima de acetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetone Oxime |
| CAS | 127-06-0 |
| Fórmula molecular | C3H7NO |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2-Propanone oxime, Acetoxime, Dimethyl Ketoxime, Exkin 518, N-Isopropylidenehydroxylamine, beta-Isonitrosopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=NO)C |
| Nombre IUPAC | N-propan-2-ilidenehidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 73.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 73.0528 |