Learn More
Oxima de acetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499722 50 g 50 g
11409732 250 g 250 g
11489722 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499722 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10802.18
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73.10 g/mol
It is an intermediate used in organic synthesis and in agriculture. It is also an important raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio utilizado en la síntesis orgánica y en agricultura. También es una materia prima importante.
Solubilidad
Soluble en agua (330 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-06-0
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00002118
Clave InChI PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
Nombre IUPAC N-propan-2-ilidenehidroxilamina
SMILES CC(C)=NO
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetone oxime
Punto de fusión 60°C to 63°C
Densidad 0.901
Punto de ebullición 133°C to 135°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN1325
Beilstein 1560146
Índice Merck 14,75
Información de solubilidad Soluble in water (330g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.1
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone oxime
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H228-Sólido inflamable.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanone, oxime