Learn More
Oxima de acetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409732 250 g 250 g
11499722 50 g 50 g
11489722 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409732 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10802.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.40€
    60.65€ / 250 g
    Ahorro 6.75€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73.10 g/mol
It is an intermediate used in organic synthesis and in agriculture. It is also an important raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio utilizado en la síntesis orgánica y en agricultura. También es una materia prima importante.
Solubilidad
Soluble en agua (330 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Proteger contra cargas electrostáticas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-06-0
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD00002118
Clave InChI PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
Nombre IUPAC N-propan-2-ilidenehidroxilamina
SMILES CC(C)=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone oxime
Punto de fusión 60°C to 63°C
Densidad 0.901
Punto de ebullición 133°C to 135°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN1325
Beilstein 1560146
Índice Merck 14,75
Información de solubilidad Soluble in water (330g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.1
Porcentaje de pureza 98%