Learn More
Acetona (NF), Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15548004
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
4 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
4 litros
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548004 500 mL Vidrio 500 ml
15558004 4 L Vidrio 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15548004 Proveedor Avantor Macron N.º de proveedor 243204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Cantidad 500 mL
Envase Vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Grado BP/EP/FCC/JP/NF/USP