Learn More
Acetona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466221 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11466221 1 L
11442451 100 mL
11456221 0.5 L
11438262 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11466221 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219383291
 Artículo restringido
En stock
Acetona ACS, ≥ 99,5%, líquido transparente e incoloro
  • Es un material comúnmente utilizado en la fabricación de diversos productos químicos como metil isobutil cetona, óxido de mesitilo, alcohol diacetónico, ácido acético (a través del proceso de cetena), yodoformo y bromoformo.
  • Otros productos en cuya fabricación se utiliza acetona incluyen rayón, películas fotográficas y removedores de pintura y barniz.
  • En la síntesis química, la acetona se ha utilizado en la síntesis y aislamiento de compuestos y complejos tanto orgánicos como inorgánicos.
  • Estos incluyen t-butanosulfinamida, terpenos, coloides de oro estabilizados con tiol, macrociclos de calixfirina y compuestos de platino trispirazolilborato.
  • La acetona también se utiliza en el análisis HPLC de especies orgánicas e inorgánicas, incluidos grupos de nanopartículas de oro y aceites vegetales. La acetona se ha utilizado en la cristalización de proteínas.
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión -137 °F
Color ≤10
Densidad 0,7905 a 0,793 g/cm3 (Lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -17 °C (1,4 °F)
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.359(lit.)
Notas de grado de pureza ≥99,5 %
Base valorable ≤0,0006 mEq/g
Presión de vapor 184 mmHg (20 °C)
Número UN UN1090
Agua ≤0,5%
Beilstein 635680EC
Sinónimo 2-propanone, dimethyl ketone, β-ketopropane
Punto de ebullición 56.2 °C (a 1013 hPa (literatura))
Información de solubilidad Soluble en agua.
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone, ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .