Learn More
Acetona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11456221 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11456221 0.5 L
11442451 100 mL
11466221 1 L
11438262 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11456221 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219383290
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Acetona ACS, ≥ 99,5%, líquido transparente e incoloro
  • Es un material comúnmente utilizado en la fabricación de diversos productos químicos como metil isobutil cetona, óxido de mesitilo, alcohol diacetónico, ácido acético (a través del proceso de cetena), yodoformo y bromoformo.
  • Otros productos en cuya fabricación se utiliza acetona incluyen rayón, películas fotográficas y removedores de pintura y barniz.
  • En la síntesis química, la acetona se ha utilizado en la síntesis y aislamiento de compuestos y complejos tanto orgánicos como inorgánicos.
  • Estos incluyen t-butanosulfinamida, terpenos, coloides de oro estabilizados con tiol, macrociclos de calixfirina y compuestos de platino trispirazolilborato.
  • La acetona también se utiliza en el análisis HPLC de especies orgánicas e inorgánicas, incluidos grupos de nanopartículas de oro y aceites vegetales. La acetona se ha utilizado en la cristalización de proteínas.
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -95.4 °C D396 (Literatura)
Nombre de nota Para el análisis ACS
Color ≤10 (APHA)
Densidad 0,7905 - 0,793g/cm3 (Lit.)
Cantidad 0.5 L
Temperatura de inflamación -17 °C / 1,4 °F
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.359(lit.)
Notas de grado de pureza ≥99,5 %
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,5 %
Base valorable ≤0,0006 mEq/g
Presión de vapor 184 mmHg (20 °C)
Número UN UN1090
Agua ≤0,5%
Beilstein 635680EC
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Punto de ebullición 56.2 °C (a 1013 hPa) (literatura)
Información de solubilidad Soluble en agua.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.1
Grado Reactivo