Learn More
Acetona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11438262 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
0.5 L
1 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11438262 4 L
11442451 100 mL
11456221 0.5 L
11466221 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11438262 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219383204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Acetona ACS, ≥ 99,5%, líquido transparente e incoloro
  • Es un material comúnmente utilizado en la fabricación de diversos productos químicos como metil isobutil cetona, óxido de mesitilo, alcohol diacetónico, ácido acético (a través del proceso de cetena), yodoformo y bromoformo.
  • Otros productos en cuya fabricación se utiliza acetona incluyen rayón, películas fotográficas y removedores de pintura y barniz.
  • En la síntesis química, la acetona se ha utilizado en la síntesis y aislamiento de compuestos y complejos tanto orgánicos como inorgánicos. Estos incluyen t-butanosulfinamida, terpenos, coloides de oro estabilizados con tiol, macrociclos de calixfirina y compuestos de platino trispirazolilborato.
  • La acetona también se utiliza en el análisis HPLC de especies orgánicas e inorgánicas, incluidos grupos de nanopartículas de oro y aceites vegetales. La acetona se ha utilizado en la cristalización de proteínas.
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión -137 °F
Color ≤10
Densidad 0,7905 a 0,793 g/cm3 (Lit.)
Cantidad 4 L
Temperatura de inflamación -17 °C (1,4 °F)
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.359(lit.)
Notas de grado de pureza ≥99,5 %
Base valorable ≤0,0006 mEq/g
Presión de vapor 184 mmHg (20 °C)
Número UN UN1090
Agua ≤0,5%
Beilstein 635680EC
Sinónimo 2-propanone, dimethyl ketone, β-ketopropane
Punto de ebullición 56.2 °C (a 1013 hPa (literatura))
Información de solubilidad Soluble en agua.
Grado ACS