Learn More
Acetona, reactivo de laboratorio, ≥99,5%, Solstice
Código de producto. 15681640 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
10 L
20 L
25 L
4 x 4 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
20 litros
25 litros
4 litros
paquete de 4
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15681640 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
15651640 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15688320 4 L Frasco de vidrio 4 litros
15611650 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15631640 10 L Lata de acero inoxidable 10 litros
15691640 4 x 4 L Frasco de vidrio paquete de 4
15601650 4 x 5 L Frasco de polietileno paquete de 4
15671640 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15681640 Proveedor Fluka N.º de proveedor 17997325L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.02€
    369.77€ / 25 litros
    Ahorro 89.25€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de laboratorio,≥99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -94 °C
Color Incolora
Densidad 0,791 g/mL a 25 °C
Cantidad 25 L
Límite de explosión 0.132
Temperatura de inflamación −17 °C (1,4 °F)
Envase Lata de acero inoxidable
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.359(lit.)
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 184mmHg (20 °C)
Número UN UN1090
Beilstein 635680
Punto de ebullición de 56 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 58,08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado Reactivo de laboratorio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.