Learn More
Acetona Hidralazina Hidrazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetone Phthalazin-1-yl-hydrazone |
| CAS | 56173-18-3 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N4/c1-8(2)13-15-11-10-6-4-3-5-9(10)7-12-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(=NNc1nncc2ccccc12)C |
| Nombre IUPAC | N-(propan-2-ilidenoamino)ftalazin-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 200.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1062 |