Learn More
Acetona, grado de HPLC para uso en laboratorio y HPLC, Chem Lab
Código de producto. 15919286
Change view
Click to view available options
:
Acetona, grado de HPLC para uso en laboratorio y HPLC, 2,5 l
Código de producto.
15919286 Acetona, grado de HPLC para uso en laboratorio y HPLC, 2,5 l
1 options
Código de producto. 15919286 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.0172.2500
Especificaciones
Punto de fusión -94°C
CAS 67-64-1
Color Incolora
Acidez < 0.0005 meq/g
Densidad 0.791 g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación -20 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo > 99.8%
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL MFCD00008765
Agua < 2000 pom
Punto de ebullición 56°C
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone, HPLC grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone