Learn More
Acetona, Solstice
Código de producto. 16605863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16605863 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
1 options
Código de producto. 16605863 Proveedor Fluka N.º de proveedor 40289H2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.02€
    205.64€ / 2.5 litros
    Ahorro 17.38€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Añadir a la cesta
VLSI de grado semiconductor (17617)
  • Somos su proveedor de reactivos de laboratorio y productos químicos de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos: disolventes – para uso específico del ACS (HPLC), ACS para uso general, disolventes para histología y grado de reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales. Síntesis química inorgánica – y química inorgánica que incluye ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos, y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 67-64-1
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación -17 °C
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3580 - 1.3600
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL MFCD00008765
Agua Máximo 0,2 %
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Porcentaje de pureza mínimo 99,5 %
Grado semiconductor
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.