Learn More
Acetona, para GC Plus, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16613964
Change view
Click to view available options
:
18 L
Código de producto.
16613964 18 L
1 options
Código de producto. 16613964 Proveedor Honeywell Burdick & Jackson N.º de proveedor 6583018LRC
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -95°C
CAS 67-64-1
Color Incolora
Densidad 0.79 g/cm3 (20°C)
Cantidad 18 L
Temperatura de inflamación -17°C
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL MFCD00008765
Beilstein 635680
Sinónimo Acetonum
Punto de ebullición 55°C to 57°C (1013 hPa)
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
Grado GC