Learn More
Acetona, extra pura, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10273750 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
500 ML
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10273750 25 L Recipiente de metal 25 LT
11443733 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10266481 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10314930 2,5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 litro
11453483 2,5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10304930 2,5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10580521 5 L Frasco de plástico de HDPE 5 LT
10244202 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
10362459 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10711934 10 L Recipiente de plástico 10 LT
11984811 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10273750 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0560/25
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Especificaciones
Envase Recipiente de metal
CAS 67-64-1
Presión de vapor 247mbar a 20 °C
Viscosidad 0,32 mPaS a 20 °C
Densidad del vapor 2
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL 8765
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -95 °C
Punto de ebullición de 56 °C
Cantidad 25 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 58,08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone