Learn More
Acetona, para uso electrónico (MOS), Fisher Chemical™
Product Code. 10590711 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Lata de aluminio
Recipiente de metal
Unit Size:
2.50 LT
25 LT
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10590711 2,5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10659083 5 L Lata de aluminio 5 LT
10440354 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10590711 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/0601/17
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Envase Frasco de vidrio ámbar
CAS 67-64-1
Presión de vapor 247mbar a 20 °C
Viscosidad 0,32 mPaS a 20 °C
Densidad del vapor 2
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL 8765
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -95 °C
Punto de ebullición de 56 °C
Cantidad 2,5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 58,08g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.