Learn More
Acetona-d6 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetone-D6 |
| CAS | 666-52-4 |
| Fórmula molecular | C3 2H6 O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 64.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.0795 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |