Learn More
Acetona d6, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 100 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10339460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,75 ml
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
7.50 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10339460 10 x 0,75 ml Ampolla 7.50 ML
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10339460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 320610075
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100.0 atom % D
Densidad 0.8700g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Ampolla
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 x 0,75 ml
CAS 666-52-4
Punto de fusión -93.0°C
Punto de ebullición 55.0°C
Fórmula molecular C3H6O
Fórmula lineal CD3COCD3
Número MDL MFCD00044635
Beilstein 01, III, 2741
Sinónimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
SMILES CC(=O)C
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 64.117
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone-d6
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone