Learn More
Acetona d6, para RMN, contiene 1 % v/v, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10694682 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10184100 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10694682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181160100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666-52-4
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 64.117
Número MDL MFCD00044635
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona
SMILES CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 0.8700g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,3% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
% mín. CAS 99.4
Punto de fusión -93.0°C
Punto de ebullición 55.0°C
% máx. CAS 100.0
Fórmula lineal CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Grado NMR