Learn More
Acetona d6, para RMN, + 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
50 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10501821 50 ml 50 ML
10439480 10 ml 10 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10501821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174900500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666-52-4
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 64.117
Número MDL MFCD00044635
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona
SMILES CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99+ atom % D
Densidad 0.8700g/mL
Deuterio (D) 99,0% mín
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 ml
Punto de fusión -93.0°C
Punto de ebullición 55.0°C
Fórmula lineal CD3COCD3
Beilstein 01, III, 2741
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone-d6
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.