Learn More
Acetato d6, para RMN, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10584101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
25mL.
50 ml
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ML
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10584101 25mL. Frasco de vidrio 25 ML
10307970 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10419080 50 ml Frasco de vidrio 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10584101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166220250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666-52-4
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 64.117
Número MDL MFCD00044635
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona
SMILES CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.5 atom % D
Densidad 0.8700g/mL
Deuterio (D) 99,4% mín
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio
Agua 0,3% máx. (culombimétrico)
Cantidad 25mL.
Punto de fusión -93.0°C
Punto de ebullición 55.0°C
Fórmula lineal CD3COCD3
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone-d6
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (2H6)Acetone