Learn More
Acetona-d6, 100 % (isotópica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11399927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Ea.
2 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399927 10 Ea. paquete de 10
11389927 2 Ea. paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11399927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042260.KV
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666-52-4
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 64.117
Número MDL MFCD00044635
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona
SMILES CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Punto de fusión -94°C
Densidad 0.872
Punto de ebullición 56°C
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Envase Ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla
Índice de refracción 1.3554
Cantidad 10 Ea.
Número UN UN1090
Gravedad específica 0.872
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Porcentaje de pureza 100%
Forma física Líquido en ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla