Learn More
Acetona-d6, 100 % (isotópica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11389927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Ea.
2 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389927 2 Ea. paquete de 2
11399927 10 Ea. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11389927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042260.SA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666-52-4
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 64.117
Número MDL MFCD00044635
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona
SMILES CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Punto de fusión -94°C
Densidad 0.872
Punto de ebullición 56°C
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Envase Ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla
Índice de refracción 1.3554
Cantidad 2 Ea.
Número UN UN1090
Gravedad específica 0.872
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Porcentaje de pureza 100%
Forma física Líquido en ampollas graduadas, 0,75 ml/ampolla