Learn More
Acetona d6, 100 %(isotópico), contiene 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 ud.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359937 2 ud. paquete de 2
11349937 10 ud. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11359937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042263.SA
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 666-52-4
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 64.117
Número MDL MFCD00044635
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Sinónimo acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-ona
SMILES CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone-d6
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.872 g/mL
Temperatura de inflamación -17 °C
Olor Similar a la acetona
Índice de refracción 1,3554
Cantidad 2 ud.
Punto de fusión de -94 °C
Punto de ebullición de 56 °C
Número UN UN1090
Formula Weight (peso de la fórmula) 64.13
Porcentaje de pureza 100%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene 0,03 % de TMS v/v