Learn More
Acetona CHROMASOLV™ , para HPLC, ≥ 99,8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15654510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15654510 1 L 1 litro
15664510 2.5 L 2.50 litro
15684510 6 x 1 L paquete de 6
15674510 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Código de producto. 15654510 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348501L
Promoción Solstice CHROMASOLV
Usar código promocional 27944
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
La intensidad de la luminiscencia de la acetona depende de los componentes de la solución. 1 La absorción de luz ultravioleta por la acetona provoca su fotólisis y la producción de radiales. 1
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -94°C
Nombre de nota for HPLC
Densidad 0.791g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Índice de refracción n20/D 1.359
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 184mmHg (20°C)
Beilstein 635680
Punto de ebullición 56°C (760 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado CROMASOLV
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.