Learn More
Solstice Acetona CHROMASOLV™
Código de producto. 15965490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
18 L
45 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
45 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15965490 45 L 45 litros
15945660 18 L 18 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15965490 Proveedor Solstice N.º de proveedor 3485045L
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Acetona CHROMASOLV™ para HPLC y síntesis orgánica, ≥ 99,8%.
  • Para HPLC y síntesis orgánica.
  • Disolventes multiusos de alta pureza.
  • Alta consistencia de lote a lote.
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Propanone, Dimethyl Ketone
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
pH No aplicable
Punto de fusión -95 °C
Color Incolora
Densidad 0,79 g/cm3 (20 °C)
Cantidad 45 L
Temperatura de inflamación 14.3 %(V)
Envase Bidón de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor 580 hPa (50 °C)
Viscosidad 0,32 mPa.s (20 °C)
Número UN UN1090
Beilstein 635680
Concentración ≥99.80%
Punto de ebullición 55 °C a 57 °C (1,013 hPa)
Porcentaje de pureza ≥99.80%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.