Learn More
Acetona, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 11433733 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
5 L
25 L
Envase:
Botella de HDPE fluorada 
Frasco de plástico HDPE
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
5 litros
500 ML
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11433733 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10395640 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10162180 2,5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10252232 2,5 L Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
10324930 2,5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10642241 5 L Botella de HDPE fluorada  5 LT
10098181 5 L Frasco de plástico de HDPE 5 litros
10570521 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11433733 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0600/PB08
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
C3H6O, número CAS: 67-64-1, 2,5 L, 56 °C, CHEBI: 15347, incoloro, 58,08 g/mol, CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ona, -95 °C, 8765, frasco de vidrio ámbar, líquido, 180 °C, CC(-O)C, 247 mbar a 20 °C, 0,32 mPaS a 20 °C | CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
C3H6O, número CAS-67-64-1, 2,5 l, 56 grados C, incoloro, 58,08 g/mol, -95 grados C, 8765, botella de plástico HDPE, líquido, 247 mbar a 20 grados C, 0,32 mPaS a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
CAS 67-64-1
Presión de vapor 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPaS at 20°C
Densidad del vapor 2
Forma física Líquido
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL 8765
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -95°C
Punto de ebullición 56°C
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.