Learn More
Acetona (ACS certificada), Fisher Chemical™
Código de producto. 30117582 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
30117582 4 L Frasco de vidrio 4 litros
1 options
Código de producto. 30117582 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A184
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Añadir a la cesta
Cumple o supera las especificaciones más recientes de ACS. Lote real de análisis en la etiqueta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
pH 7
Punto de fusión -95 °C
Color Incolora
Información de descomposición >de 4 °C
Densidad 0.790g/cm³
Cantidad 4 L
Temperatura de inflamación -20 °C
Identificación Superar pruebas
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0,001 % máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo Ensayo: ≥99,5%
Gravedad específica 0.79
Ácido valorable 0,0003 mEq/g máximo.
Base valorable 0,0006 mEq/g máx.
Presión de vapor 247mbar a 20 °C
Viscosidad 0,32 mPa/s a 20 °C
Número UN 1090
Agua 0,5% máx.
Índice Merck 15, 65
Punto de ebullición de 56 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado Reactivo con certificación de la ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone