Learn More
Acetona, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10518521 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10518521 1 L 1 litro
10465651 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10518521 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 9254.1000
Gives superior performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity. Acetone, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ is an ultra-pure solvent for organic residue analysis that maximizes an instrument’s sensitivity and detection power.
Los disolventes BAKER ULTRA RESI-ANALYZED se desarrollaron para procedimientos de extracción/concentración de residuos orgánicos. Estos disolventes están completamente caracterizados y controlados por lotes mediante ECD, FID u otros detectores específicos de métodos para ofrecer el más alto nivel de pureza y consistencia de lote a lote.
  • Los sistemas estabilizadores exclusivos proporcionan una estabilidad del producto inigualable y resultados sin interferencias cuando los productos químicos así lo requieren
  • Destilación optimizada pensada para eliminar impurezas reactivas, producción de ensayos superiores y frentes de disolventes estrechos
  • Rendimiento probado hasta niveles de pureza por debajo de los límites inferiores de cuantificación (LLQ) para la detección de trazas de analito
  • El rendimiento está garantizado durante el periodo de caducidad indicado en el etiqueta
  • Apto para los estrictos protocolos de limpieza de muestras de la EPA
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Punto de fusión -94.9°C
Color Incolora
Densidad 0.79g/cm3
Cantidad 1 L
Límite de explosión 2.6 - 13 Vol %
Temperatura de inflamación −20°C
Punto de ignición 465°C
Olor Fruit-like
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza For Organic Residue Analysis
Residuos después de la evaporación Max. 1 ppm
Ácido valorable 0.3μeq/g
Base valorable 0.6μeq/g
Fórmula lineal (CH3)2CO
Viscosidad 32 mPas at 25°C
Agua Max. 0.5%
Punto de ebullición 55.8°C to 56.6°C
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.4%
Grado PANADERO ULTRA RESI-ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.