Learn More
Acetona, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10495871 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
10 L
Envase:
EcoTainer seguridad de metal puede
JERRY
Tamaño de la unidad:
10 litros
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10495871 5 L EcoTainer seguridad de metal puede 5 litros
10731472 10 L JERRY 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495871 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8003.5000
Cumple las especificaciones de reactivos para las pruebas de monografías de la Farmacopea europea. Para uso en laboratorio, síntesis orgánica e investigación rutinaria.
Un grado de productos químicos son para uso en laboratorio, para síntesis orgánica y para la investigación rutinaria generalmente controlada por criterios físicos y a menudo por ensayo (por GC).
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
pH 5 to 6 (20°C)
Punto de fusión -94.7°C
Color Incolora
Aspecto Passes test
Densidad 0.79g/mL at 20°C
Cantidad 5 L
Límite de explosión 2.6 - 12.8 Vol %
Temperatura de inflamación −20°C
Identificación Passes test
Punto de ignición 465°C
Olor Sweet, mint-like
Envase EcoTainer seguridad de metal puede
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Meets Ph. Eur. specifications, Manufactured in US FDA / ISO 9000 facility
Residuos después de la evaporación Max. 50 ppm
Fórmula lineal (CH3)2CO
Presión de vapor 30.9 kPa (25°C)
Agua Max. 3g/L
Punto de ebullición 56°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado PANADERO
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.