Learn More
Acetona, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15548454 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15548454 2.5 L Polietileno de alta densidad (HPDE) 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15548454 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8002.2500PE
No interfiere en la medición de la longitud de onda específica que se está midiendo. Acetona, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ supera las especificaciones de la ACS y se recomienda su uso en aplicaciones de espectrofotometría ultravioleta.
  • Supera los requisitos establecidos por la Sociedad Estadounidense de Química (ACS)
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Punto de fusión -94.9°C
Absorbancia Max. 1.00 at 330nm, Max. 0.10 at 340nm, Max. 0.02 at 350nm, Max. 0.01 at 400nm
CAS 67-64-1
Color Incolora
Densidad 0.79g/cm3 at 20°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 2.6 - 13 Vol %
Temperatura de inflamación −20°C
Punto de ignición 465°C
Olor Pungent, floral
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Exceeds ACS specifications
Residuos después de la evaporación ≤5 ppm
Ácido valorable ≤0.0003meq/g
Fórmula molecular C3H6O
Base valorable ≤0.0006meq/g
Número MDL MFCD00008765
Viscosidad 32 mPas at 25°C
Agua ≤0.5%
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Punto de ebullición 55.8°C to 56.6°C
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formula Weight (peso de la fórmula) 52.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado PANADERO ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone