Learn More
Acetona, BAKER ANALYZED™, HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 10281291 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2,5 l
Código de producto.
10281291 2,5 l
1 options
Código de producto. 10281291 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8142.2500
Para HPLC
  • Absorbancia ultravioleta (ruta de 1,00 cm frente al agua):
    • a 330 nm (máx. 1,00)
    • a 340 nm (máx. 0,10)
    • a 350 nm (máx. 0,01)
    • a 400 nm (máx. 0,01)
    • Corte UV, nm máx. 330
Especificaciones
Punto de fusión -95.4°C
CAS 67-64-1
Color Máx. 10 (APHA)
Densidad 0.792 g/cm³ (20°C)
Cantidad 2.5 L
Residuos después de la evaporación max. 2 ppm
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.7%
Ácido valorable max. 0.0003 meq/g
Fórmula molecular C3H6O
Base valorable max. 0.0006 meq/g
Número MDL MFCD00008765
Agua max. 0.2%
Sinónimo Propanone
Punto de ebullición 56.2°C (1013 hPa)
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone