Learn More
Acetona, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15568494 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15568494 500 mL Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha cada uno
1 options
Código de producto. 15568494 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 900601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para su uso en laboratorio, investigación o producción
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación -20°C (-4°C)
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Notas de grado de pureza Meets ACS reagent chemical requirements
Gravedad específica 1L = 0.79kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.