Learn More
Acetona, grado ACS/USP, 5, Pharmco
Código de producto. 30286183
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
18.93 litro
Envase:
Cubo de polietileno de 5 galones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de la unidad Envase
30286183 18.93 litro -
30286177 18.93 litro Cubo de polietileno de 5 galones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30286183 Proveedor Pharmco N.º de proveedor 329000000PL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.52€
    775.44€ / 18.93 litros
    Ahorro 12.08€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 67-64-1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone, ACS/USP
Cantidad 5 gal (757 l)
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL MFCD00008765
Punto de ebullición de 56 °C
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propan-2-one
Peso molecular (g/mol) 58.08
Grado Reactivo