Learn More
Acetona, ACS, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
4 litros
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420520 500 mL 500 ml
11317328 10 mL 10 ml
11307328 1 L 1 litro
11327328 4 x 1 L 4 litros
11337328 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11420520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030698.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Acetone is a polar, aprotic solvent used in the synthesis and isolation of both organic and inorganic compounds and complexes. It plays a vital role in Jones oxidation. It is utilized for rinsing laboratory glasswares due to its low cost and volatility. It is used in the manufacture of various chemicals such as methyl isobutyl ketone, mesityl oxide, diacetone alcohol, acetic acid, iodoform, bromoform, rayon, photographic films, paint and varnish removers. It is also useful in the synthesis of t-butanesulfinamide, terpenes, thiol-stabilized gold colloids, calixphyrin macrocycles and trispyrazolylborate platinum compounds. It plays an important role in protein crystallization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión °C to 94°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.791
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Olor Characteristic
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.359
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Número UN 1090; Colorless
Beilstein 635680
Punto de ebullición 56°C
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone