Learn More
Acetona a.r. Para uso en laboratorio, Chem Lab
Código de producto. 15927996
Cambiar vista
Click to view available options
Acetona a.r. Para uso en laboratorio, 2,5 l
Código de producto.
15927996 Acetona a.r. Para uso en laboratorio, 2,5 l
1 options
Código de producto. 15927996 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.0114.2500
Especificaciones
Punto de fusión -94°C
CAS 67-64-1
Color Incolora
Acidez < 0.0003 meq/g
Densidad 0.791 g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación -20 °C
Envase Polietileno
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación < 0.0005%
Intervalo de porcentaje de ensayo > 99.5%
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL MFCD00008765
Agua < 0.2%
Punto de ebullición 56°C
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
Grado Reactivo analítico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone a.r.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone