Learn More
Acetona, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348415 1000 mL 1 litro
1 options
Código de producto. 11348415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10407.AU
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetona es un disolvente polar y aprótico utilizado en la síntesis y el aislamiento de compuestos y complejos orgánicos e inorgánicos. Desempeña un papel muy importante en la oxidación de Jones. Se utiliza para el enjuague de instrumental de laboratorio de vidrio debido a su bajo costo y volatilidad. Se utiliza en la fabricación de diversos productos químicos como la metil-isobutil-cetona, el óxido de mesitil, el alcohol de diacetona, el ácido acético, el yodoformo, el bromoformo, el rayón, las películas fotográficas y en productos para eliminar pintura y barniz. También es útil en la síntesis de la t-butanosulfinamida, los terpenos, los coloides de oro estabilizados con tioles, los macrociclos de calixfirina y los compuestos de platino de trispirazolilborato. Desempeña un papel importante en la cristalización de proteínas.
Solubilidad
Miscible con agua, benceno, alcohol, dimetilformamida, éter, cloroformo y la mayoría de los aceites.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -94°C
Densidad 0.791
Cantidad 1000 mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.359
Fórmula lineal CH3COCH3
Número UN UN1090
Beilstein 635680
Índice Merck 14,66
Punto de ebullición 56°C
Información de solubilidad Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone