Learn More
Acetona, 99+ %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10745863 5 L Bidón de metal 5 LT
10479480 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10225900 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10779874 10 L Bidón de metal 10 LT
10285940 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10745863 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177170050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -95.0°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >4°C
Densidad 0.7900g/mL
Cantidad 5 L
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3585
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.79
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPa.s (20°C)
Número UN 1090; Colorless
Agua 0.5% max. (K.F.)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Índice Merck 15, 65
Punto de ebullición 56.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.