Learn More
Acetona, 99,9 %, para análisis de residuos, para análisis de trazas de hidrocarburos poliaromáticos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10377651 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10449242 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10377651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326740025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.40€
    77.60€ / 2.5 litros
    Ahorro 6.80€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -95.0°C
Nombre de nota Tested for Trace Analysis of Polyaromatic Hydrocarbons
Absorbancia 0.009 max. at 350nm, 0.071 max. at 340nm, 0.222 max. at 335nm
% mín. CAS 99.85
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.7900g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3585
Residuos después de la evaporación 0.0001% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Gravedad específica 0.79
Fórmula lineal CH3COCH3
Viscosidad 0.32 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Índice Merck 15, 65
Punto de ebullición 56.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Análisis de residuos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.