Learn More
Acetona, ≥ 99,9 % (GC), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™
Descripción
Disolventes de alta pureza para análisis de especiación mediante LC-ICP-MS
Procedimientos de purificación rigurosos seguidos por espectroscopia UV y pruebas IC e ICP-MS para garantizar una alta pureza química y una alta transmitancia UV
Los valores en blanco para las trazas de metal en estos disolventes se encuentran en el rango de ppmm o inferior.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetone |
| CAS | 67-64-1 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.791g/mL at 25°C |
| Cantidad | 1 L |
| Límite de explosión | 0.132 |
| Temperatura de inflamación | −17°C (1.4°F) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C3H6O |
| Fórmula lineal | CH3COCH3 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Acetone
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: acetone