Learn More
Acetona, 99,8 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10481173 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10481173 1 L 1 LT
10442631 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10481173 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 268310010
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -95.0°C
Absorbancia (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.005 max. at 350nm, 0.005 max. at 360nm, 0.005 max. at 370nm, 0.09 max. at 340nm, 0.3 max. at 335nm, 1 max. at 330nm
% mín. CAS 99.75
Acidez ≤0.0003meq/g
% máx. CAS 100.0
Alcalinidad ≤0.0003meq/g
Información de descomposición >4°C
Densidad 0.7900g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −20°C
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3585
Residuos después de la evaporación ≤0.0002%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Gravedad específica 0.79
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPa.s (20°C)
Número UN 1090; Colorless
Agua ≤0.1%
Beilstein 01, IV, 3180
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Índice Merck 15, 65
Características ecológicas ACT Ecolabel (Gold)
Punto de ebullición 56.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.