Learn More
Acetona ≥ 99,5 %, AR, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15212638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Dimensione della confezione:
cada uno
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
15212638 2.5 L cada uno
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15212638 Fornitore Macron Fine Chemicals N. del fornitore 677625
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
Specifica
CAS 67-64-1
Cantidad 2.5 L
Residuos después de la evaporación ≤ 0,001%
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 99,5 %
Ácido valorable ≤ 0,0005 mEq/g
Fórmula molecular C3H6O
Número MDL MFCD00008765
Número UN 1090
Agua ≤ 0,3 %
Sinónimo 2-Propanone , DMK , Propanone , Dimethyl ketone
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
Nombre IUPAC propano-2-ona
Peso molecular (g/mol) 58.08
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetona
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consigli di prudenza
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.