Learn More
Acetona, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
500 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295940 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10134100 1 L Frasco de vidrio EcoSafPak™ 1 LT
10194140 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
13188453 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
10109132 5 L Bidón de metal 5 LT
10097962 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10295940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.90€
    30.20€ / 500 ml
    Ahorro 2.70€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -95.0°C
Nombre de nota For analysis
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >4°C
Densidad 0.7900g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3585
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Gravedad específica 0.79
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPa.s (20°C)
Agua 0.5% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 635
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Índice Merck 15, 65
Punto de ebullición 56.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.