Learn More
Acetona, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Conditionnement:
1 LT
2.50 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
500 ML
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Envase unitSize
10134100 1 L Frasco de vidrio EcoSafPak™ 1 LT
10295940 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10194140 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
13188453 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
10109132 5 L Bidón de metal 5 LT
10097962 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10134100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176800010
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00008765
Clave InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Nombre IUPAC propano-2-ona
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Acetone
Punto de fusión -95.0°C
Nombre de nota For analysis
% mín. CAS 99.5
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición >4°C
Densidad 0.7900g/mL
Punto de ebullición 56.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio EcoSafPak™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3585
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5+%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.79
Fórmula lineal CH3COCH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Viscosidad 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 635
Agua 0.5% max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Índice Merck 15, 65
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Analítica
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.